3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
002106-1G
002106-5G
002106-25G
FLUO002106-1GEA
31.1
EUR
FLUO002106-1G
FLUO002106-5G
FLUO002106-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₁₀H₅F₆N |
MDL:
MFCD00009904 CAS-Nummer: 85068-32-2 EINECS: 285-294-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |