5-Brom-1,3-benzodioxol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OS-7646-25G
OS-7646-100G
COBBOS-7646-25GEA
46.2
EUR
COBBOS-7646-25G
COBBOS-7646-100G
5-Brom-1,3-benzodioxol
5-Brom-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₅BrO₂ Molecular Weight: 201.02 g/mol |
MDL:
MFCD00005821 CAS-Nummer: 2635-13-4 EINECS: 220-123-5 |