(2-Methylbenzyl)phosphonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
001310-1G 001310-5G
FLUO001310-1GEA 46.2 EUR
FLUO001310-1G FLUO001310-5G
(2-Methylbenzyl)phosphonsäure
(2-Methylbenzyl)phosphonsäure
Formel: C₈H₁₁O₃P
MDL: MFCD00041412
CAS-Nummer: 18896-56-5
UN: 3261
ADR: 8,II