Piperonylaceton ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
L06258.06 L06258.14
L06258.06EA 33.3 EUR
L06258.06 L06258.14
Piperonylaceton ≥98%
Piperonylaceton
Purity: 98% CAS No.: 55418-52-5 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 164-165°/12mm Beilstein Reference: 169843 MDL No.: MFCD00016910
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,22 g/mol
Siedepunkt: 164…165 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016910
CAS-Nummer: 55418-52-5
EINECS: 259-630-1