Ethyl-4-piperidincarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
B20601.14 B20601.22
B20601.14EA 38.6 EUR
B20601.14 B20601.22
Ethyl-4-piperidincarboxylat ≥98%
Ethyl-4-piperidincarboxylat
Purity: 98% CAS No.: 1126-09-6 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 118419 MDL No.: MFCD00006003
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157.21 g/mol
Siedepunkt: 203…205 °C
Dichte: 1.021
Flammpunkt: 80 °C (176 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006003
CAS-Nummer: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7