Ethyl-4-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E33505-100G E33505-25G
SIALE33505-100GEA 128 EUR
SIALE33505-100G SIALE33505-25G
Ethyl-4-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-piperidincarboxylat
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157.21 g/mol
MDL: MFCD00006003
CAS-Nummer: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7