2-Hydroxy-1,4-naphthochinon 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11880.09 A11880.18 A11880.30
A11880.09EA 30.3 EUR
A11880.09 A11880.18 A11880.30
2-Hydroxy-1,4-naphthochinon 98+%
2-Hydroxy-1,4-naphthochinon
Purity: 98+% CAS No.: 83-72-7 Molecular Formula: C10H6O3 Formula Weight: 174.16 Melting Point: ca 193° dec. Beilstein Reference: 1565260 Merck Reference: 14,5393 MDL No.: MFCD00001678
Formel: C₁₀H₆O₃
Schmelzpunkt: ∼ 193 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001678
CAS-Nummer: 83-72-7
EINECS: 201-496-3
Merck Index: 14,5393