5-Hydroxy-1,4-naphthochinon (Juglon) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
121640010 121640050
ACRO121640010EA 45.8 EUR
ACRO121640010 ACRO121640050
5-Hydroxy-1,4-naphthochinon (Juglon) 97%
5-Hydroxy-1,4-naphthochinon (Juglon)
Formel: C₁₀H₆O₃
Schmelzpunkt: 161…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001684
CAS-Nummer: 481-39-0
EINECS: 207-567-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %