1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
415400250
415401000
415400100
ACRO415400250EA
190
EUR
ACRO415400250
ACRO415401000
ACRO415400100
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz 98%
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₁₀H₅NaO₅S Molecular Weight: 260.20 g/mol Schmelzpunkt: 289 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001700 CAS-Nummer: 521-24-4 EINECS: 208-308-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |