Diethyl(2-bromethyl)phosphonat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
114180050 114180250
ACRO114180050EA 54.7 EUR
ACRO114180050 ACRO114180250
Diethyl(2-bromethyl)phosphonat 97%
Diethyl(2-bromethyl)phosphonat
Formel: C₆H₁₄BrO₃P
Molecular Weight: 245,06 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,27 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000239
CAS-Nummer: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %