Diethyl(2-bromethyl)phosphonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B21156.06 B21156.14
B21156.06EA 46.1 EUR
B21156.06 B21156.14
Diethyl(2-bromethyl)phosphonat ≥97%
Diethyl(2-bromethyl)phosphonat
Purity: 97% CAS No.: 5324-30-1 Molecular Formula: C6H14BrO3P Formula Weight: 245.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4605 Boiling Point: 98-100°/1mm Beilstein Reference: 1766077 MDL No.: MFCD00000239
Formel: C₆H₁₄BrO₃P
Molecular Weight: 245.06 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.275
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000239
CAS-Nummer: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3