Diethyl(2-oxopropyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diethyl acetylmethylphosphonate
370479-25G 370479-5G
SIAL370479-25GEA 112 EUR
SIAL370479-25G SIAL370479-5G
Diethyl(2-oxopropyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Diethyl(2-oxopropyl)phosphonat
Formel: C₇H₁₅O₄P
Molecular Weight: 194,17 g/mol
MDL: MFCD00044728
CAS-Nummer: 1067-71-6