Trimethylsilyldiethylphosphonoacetat
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS19250.5
SILS19250.25
SILNSILS19250.5EA
0
EUR
SILNSILS19250.5
SILNSILS19250.25
Trimethylsilyldiethylphosphonoacetat
Trimethylsilyldiethylphosphonoacetat
Formel:
C₉H₂₁O₅PSi |
MDL:
MFCD00009080 CAS-Nummer: 66130-90-3 EINECS: 266-171-0 UN: 1993 ADR: 3,I |