Diethyl(hydroxymethyl)phosphonat 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

320950050 320950250
ACRO320950050EA 57.3 EUR
ACRO320950050 ACRO320950250
Diethyl(hydroxymethyl)phosphonat 97%
Diethyl(hydroxymethyl)phosphonat
Formel: C₅H₁₃O₄P
Molecular Weight: 168,13 g/mol
Siedepunkt: 124…126 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,14 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014418
CAS-Nummer: 3084-40-0
EINECS: 221-391-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR