Tetraethylethylenbisphosphonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tetraethyl ethylenediphosphonate, Tetraethyl ethane-1,2-diylbis(phosphonate)
A14206.03 A14206.06 A14206.14
A14206.03EA 24.8 EUR
A14206.03 A14206.06 A14206.14
Tetraethylethylenbisphosphonat ≥98%
Tetraethylethylenbisphosphonat
Purity: 98% CAS No.: 995-32-4 Molecular Formula: C10H24O6P2 Formula Weight: 302.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 153-154°/0.9mm Beilstein Reference: 1800096 MDL No.: MFCD00015133
Formel: C₁₀H₂₄O₆P₂
Molecular Weight: 302,25 g/mol
Siedepunkt: 153…154 °C (0,9 mmHg)
Dichte: 1,146
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015133
CAS-Nummer: 995-32-4
EINECS: 213-625-0