Tetraethylmethylenbisphosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetraethyl methylenediphosphonate, Tetraethyl methylenebis(phosphonate)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
359181-25ML 359181-5ML
SIAL359181-25MLEA 358 EUR
SIAL359181-25ML SIAL359181-5ML
Tetraethylmethylenbisphosphonat, Sigma-Aldrich®
Tetraethylmethylenbisphosphonat
Formel: C₉H₂₂O₆P₂
Molecular Weight: 288,22 g/mol
MDL: MFCD00039887
CAS-Nummer: 1660-94-2
EINECS: 216-764-5