1-(2-Brom-4-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2132-5G
HC-2132-1G
COBBHC-2132-5GEA
0
EUR
COBBHC-2132-5G
COBBHC-2132-1G
1-(2-Brom-4-nitrophenyl)piperidin-4-ol
1-(2-Brom-4-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Formel:
C₁₁H₁₃BrN₂O₃ |
MDL:
MFCD11039803 CAS-Nummer: 1072944-61-6 |