5-Chlor-1,3-benzodioxol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxole
B22534.09
B22534.18
B22534.09EA
40.8
EUR
B22534.09
B22534.18
5-Chlor-1,3-benzodioxol ≥98%
5-Chlor-1,3-benzodioxol
Purity: 98%
CAS No.: 7228-38-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 93°(201°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00010842
Formel:
C₇H₅ClO₂ Molecular Weight: 156.57 g/mol Siedepunkt: 185…187 °C Dichte: 1.340 Flammpunkt: 93 °C (201 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010842 CAS-Nummer: 7228-38-8 |