2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
594423-1G 594423-5G
SIAL594423-1GEA 34.4 EUR
SIAL594423-1G SIAL594423-5G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
Formel: C₈H₄F₂O₃
Molecular Weight: 186,11 g/mol
MDL: MFCD00792420
CAS-Nummer: 656-42-8