2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
B23610.03 B23610.06
B23610.03EA 75.7 EUR
B23610.03 B23610.06
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure ≥97%
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure
Purity: 97+% CAS No.: 656-46-2 Molecular Formula: C8H4F2O4 Formula Weight: 202.12 Melting Point: 154-157° MDL No.: MFCD00792417
Formel: C₈H₄F₂O₄
Molecular Weight: 202,12 g/mol
Schmelzpunkt: 154…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792417
CAS-Nummer: 656-46-2