2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
007814-10G 007814-5G 007814-1G
FLUO007814-10GEA 201 EUR
FLUO007814-10G FLUO007814-5G FLUO007814-1G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure
Formel: C₈H₄F₂O₄
Molecular Weight: 202,12 g/mol
MDL: MFCD00792417
CAS-Nummer: 656-46-2