3,4-(Methylendioxy)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
002596-5G 002596-25G
FLUO002596-5GEA 55.2 EUR
FLUO002596-5G FLUO002596-25G
3,4-(Methylendioxy)phenylacetonitril
3,4-(Methylendioxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₇NO₂
MDL: MFCD00005835
CAS-Nummer: 4439-02-5
EINECS: 224-655-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III