3,4-(Methylendioxy)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
145300-10G 145300-50G
SIAL145300-10GEA 84.7 EUR
SIAL145300-10G SIAL145300-50G
3,4-(Methylendioxy)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
3,4-(Methylendioxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161,16 g/mol
MDL: MFCD00005835
CAS-Nummer: 4439-02-5
EINECS: 224-655-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III