3,4-(Methylendioxy)phenylessigsäure 98.5+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
302620025 302620250
ACRO302620025EA 31.1 EUR
ACRO302620025 ACRO302620250
3,4-(Methylendioxy)phenylessigsäure 98.5+%
3,4-(Methylendioxy)phenylessigsäure
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014576
CAS-Nummer: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.50 % (On dry substance)