3,4-(Methylendioxy)phenylessigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
A11229.06
A11229.14
A11229.22
A11229.06EA
57.3
EUR
A11229.06
A11229.14
A11229.22
3,4-(Methylendioxy)phenylessigsäure ≥98%
3,4-(Methylendioxy)phenylessigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 2861-28-1
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 127-130°
Beilstein Reference: 177739
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180,16 g/mol Schmelzpunkt: 127…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014576 CAS-Nummer: 2861-28-1 EINECS: 220-679-9 |