Furan-2-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2309-1G PN-2309-5G
COBBPN-2309-1GEA 0 EUR
COBBPN-2309-1G COBBPN-2309-5G
Furan-2-boronsäurepinakolester
Furan-2-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
MDL: MFCD02094008
CAS-Nummer: 374790-93-9