Furan-3-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(3-Furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan
PN-2310-5G
PN-2310-1G
COBBPN-2310-5GEA
0
EUR
COBBPN-2310-5G
COBBPN-2310-1G
Furan-3-boronsäurepinakolester
Furan-3-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₀H₁₅BO₃ |
MDL:
MFCD03453669 CAS-Nummer: 248924-59-6 |