Furan-3-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(3-Furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
575054-1G 575054-5G
SIAL575054-1GEA 58.7 EUR
SIAL575054-1G SIAL575054-5G
Furan-3-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Furan-3-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
Molecular Weight: 194,035 g/mol
MDL: MFCD03453669
CAS-Nummer: 248924-59-6