5-Methylfuran-2-boronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H31282.03 H31282.06
H31282.03EA 22.8 EUR
H31282.03 H31282.06
5-Methylfuran-2-boronsäurepinakolester ≥97%
5-Methylfuran-2-boronsäurepinakolester
Purity: 97% CAS No.: 338998-93-9 Molecular Formula: C11H17BO3 Formula Weight: 208.06 MDL No.: MFCD03094689
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
Dichte: 1,023
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094689
CAS-Nummer: 338998-93-9