5-Methylfuran-2-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8849-5G PN-8849-1G
COBBPN-8849-5GEA 0 EUR
COBBPN-8849-5G COBBPN-8849-1G
5-Methylfuran-2-boronsäurepinakolester
5-Methylfuran-2-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
MDL: MFCD03094689
CAS-Nummer: 338998-93-9