Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
578940-1G 578940-5G
SIAL578940-1GEA 98.1 EUR
SIAL578940-1G SIAL578940-5G
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat
Formel: C₁₂H₂₈BF₄P
Molecular Weight: 290,13 g/mol
MDL: MFCD04039975
CAS-Nummer: 131274-22-1