Chinuclidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Azabicyclo[2.2.2]octane hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
135917-1G
SIAL135917-1GEA 114 EUR
SIAL135917-1G
Chinuclidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Chinuclidin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₄ClN
Molecular Weight: 147,650 g/mol
MDL: MFCD00012727
CAS-Nummer: 39896-06-5
EINECS: 254-682-1