6-Hydroxy-3-coumaranon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Hydroxybenzofuran-3(2H)-one, 6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
630039-1G 630039-5G
SIAL630039-1GEA 26 EUR
SIAL630039-1G SIAL630039-5G
6-Hydroxy-3-coumaranon, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxy-3-coumaranon
Formel: C₈H₆O₃
Molecular Weight: 150,14 g/mol
MDL: MFCD00068174
CAS-Nummer: 6272-26-0