Benzo[b]furan-2-boronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
499943-25G
499943-5G
SIAL499943-25GEA
163
EUR
SIAL499943-25G
SIAL499943-5G
Benzo[b]furan-2-boronsäure, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]furan-2-boronsäure
Formel:
C₈H₇BO₃ Molecular Weight: 161.95 g/mol |
MDL:
MFCD00236019 CAS-Nummer: 98437-24-2 |