Benzo[b]furan-3-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
FA-2484-1G FA-2484-250M
COBBFA-2484-1GEA 0 EUR
COBBFA-2484-1G COBBFA-2484-250M
Benzo[b]furan-3-boronsäure
Benzo[b]furan-3-boronsäure
Formel: C₈H₇BO₃
MDL: MFCD06801687
CAS-Nummer: 317830-83-4