2-Brom-5-formylthiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
HI-1125-5G
HI-1125-25G
HI-1125-1G
COBBHI-1125-5GEA
0
EUR
COBBHI-1125-5G
COBBHI-1125-25G
COBBHI-1125-1G
2-Brom-5-formylthiazol
2-Brom-5-formylthiazol
Formel:
C₄H₂BrNOS |
MDL:
MFCD03788567 CAS-Nummer: 464192-28-7 |