4-Thiazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Thiazole-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
633658-1G
633658-5G
SIAL633658-1GEA
27
EUR
SIAL633658-1G
SIAL633658-5G
4-Thiazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
4-Thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₃NO₂S Molecular Weight: 129,1371 g/mol |
MDL:
MFCD00623589 CAS-Nummer: 3973-08-8 |