trans-4-Methyl-β-nitrostyrol
Lieferant: Thermo Scientific
S01418.10 S01418.50
MAYBS01418.10EA 0 EUR
MAYBS01418.10 MAYBS01418.50
trans-4-Methyl-β-nitrostyrol
trans-4-Methyl-β-nitrostyrol
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163.17 g/mol
MDL: MFCD00024828
CAS-Nummer: 5153-68-4