2,4-Dichlorbenzylidenaceton ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B25270.03
B25270.06
B25270.03EA
22.2
EUR
B25270.03
B25270.06
2,4-Dichlorbenzylidenaceton ≥97%
2,4-Dichlorbenzylidenaceton
Purity: 97%
CAS No.: 61888-78-6
Molecular Formula: C10H8Cl2O
Formula Weight: 215.08
Melting Point: 83-85°
MDL No.: MFCD00052852
Formel:
C₁₀H₈Cl₂O Schmelzpunkt: 83…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052852 CAS-Nummer: 61888-78-6 |