4-Fluorbenzylidenaceton
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(4-Fluorophenyl)but-1-en-3-one
CD11350.250
CD11350.1
MAYBCD11350.250EA
0
EUR
MAYBCD11350.250
MAYBCD11350.1
4-Fluorbenzylidenaceton
4-Fluorbenzylidenaceton
Formel:
C₁₀H₉FO |
MDL:
MFCD00205144 CAS-Nummer: 1611-38-7 |