L(+)-Glutamin 0.2 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-Glutaminsäure-5-amid, Q, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid, (S)-(+)-Glutamin, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutaminsäure-5-amid, Gln, Levoglutamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
G7513-100ML G7513-20ML
SIALG7513-100MLEA 32.6 EUR
SIALG7513-100ML SIALG7513-20ML
L(+)-Glutamin 0.2 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008044
CAS-Nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM