1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,2-trifluorethylether
Lieferant: FLUOROCHEM
010288-1G 010288-5G
FLUO010288-1GEA 48.8 EUR
FLUO010288-1G FLUO010288-5G
1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,2-trifluorethylether
1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,2-trifluorethylether
Formel: C₅H₂Br₂F₈O
MDL: MFCD03094229
CAS-Nummer: 396716-52-2