Ethyl-4-bromcrotonat 75% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
118120250
118120050
118121000
ACRO118120250EA
87.7
EUR
ACRO118120250
ACRO118120050
ACRO118121000
Ethyl-4-bromcrotonat 75% tech.
Ethyl-4-bromcrotonat
Formel:
C₆H₉BrO₂ Siedepunkt: 94…95 °C (12 mmHg) Dichte: 1,4 g/cm³ Flammpunkt: 97 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000247 CAS-Nummer: 37746-78-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥70 % |
Thiocyanate (SCN) | ≤200 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Sulfur (S) | ≤50 ppm |
Iron, total (as Fe) | ≤0.005 % |