Ethyl-4-bromcrotonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E13830-25G E13830-5G
SIALE13830-25GEA 120 EUR
SIALE13830-25G SIALE13830-5G
Ethyl-4-bromcrotonat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-bromcrotonat
Formel: C₆H₉BrO₂
MDL: MFCD00000247
CAS-Nummer: 37746-78-4