Methyl-4-bromcrotonat tech. 85%, technical
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 4-bromobut-2-enoate
A15582.18 A15582.09 A15582.30
A15582.18EA 163 EUR
A15582.18 A15582.09 A15582.30
Methyl-4-bromcrotonat tech. 85%, technical
Methyl-4-bromcrotonat
Purity: 85% CAS No.: 1117-71-1 Molecular Formula: C5H7BrO2 Formula Weight: 179.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5010 Boiling Point: 83-85°/13mm Beilstein Reference: 1745755 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00000246
Formel: C₅H₇BrO₂
Molecular Weight: 179.01 g/mol
Siedepunkt: 83…85 °C (13 mmHg)
Dichte: 1.524
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000246
CAS-Nummer: 1117-71-1
EINECS: 214-251-0
UN: 1760
ADR: 8 III