Methyl-3-aminocrotonat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-Amino-2-butenoate, 3-Aminocrotonic acid Methyl Ester, Methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-Amino-2-butenoic acid Methyl Ester, Methyl 3-Aminocrotonate
B24953.22
B24953.36
B24953.22EA
29.9
EUR
B24953.22
B24953.36
Methyl-3-aminocrotonat 97%
Methyl-3-aminocrotonat
Purity: 97%
CAS No.: 14205-39-1
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 122°/42mm
Beilstein Reference: 956592
MDL No.: MFCD00008072
Formel:
C₅H₉NO₂ Molecular Weight: 115,13 g/mol Siedepunkt: 122 °C (42 mmHg) Schmelzpunkt: 81…85 °C Flammpunkt: 91 °C (195 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008072 CAS-Nummer: 14205-39-1 EINECS: 238-056-5 |