Methyl-3-aminocrotonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 3-Amino-2-butenoate, 3-Aminocrotonic acid Methyl Ester, Methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-Amino-2-butenoic acid Methyl Ester, Methyl 3-Aminocrotonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
688894-10KG 688894-1KG 688894-50KG
SIAL688894-10KGEA 1230 EUR
SIAL688894-10KG SIAL688894-1KG SIAL688894-50KG
Methyl-3-aminocrotonat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-aminocrotonat
Formel: C₅H₉NO₂
Molecular Weight: 115,13 g/mol
MDL: MFCD00008072
CAS-Nummer: 14205-39-1
EINECS: 238-056-5