Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorcrotonat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate
B22545.06
B22545.14
B22545.06EA
35.9
EUR
B22545.06
B22545.14
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorcrotonat 97%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorcrotonat
Purity: 97%
CAS No.: 372-29-2
Molecular Formula: C6H8F3NO2
Formula Weight: 183.13
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4229
Odour: Amine-like
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 83-85°/15mm
Beilstein Reference: 4397839
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00068195
Formel:
C₆H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 183,13 g/mol Siedepunkt: 83…85 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 24…26 °C Dichte: 1,245 Flammpunkt: 65 °C (149 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068195 CAS-Nummer: 372-29-2 ADR: 8,III |