Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorcrotonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate
001495-10G 001495-50G 001495-250G
FLUO001495-10GEA 36.9 EUR
FLUO001495-10G FLUO001495-50G FLUO001495-250G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorcrotonat
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorcrotonat
Formel: C₆H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 183,13 g/mol
MDL: MFCD00068195
CAS-Nummer: 372-29-2