(4-Acetamidophenyl)boronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52987.03 H52987.06
H52987.03EA 110 EUR
H52987.03 H52987.06
(4-Acetamidophenyl)boronsäure 96%
(4-Acetamidophenyl)boronsäure
Purity: 96% CAS No.: 101251-09-6 Molecular Formula: C8H10BNO3 Formula Weight: 178.98 Melting Point: 215-220° MDL No.: MFCD02179451
Formel: C₈H₁₀BNO₃
Schmelzpunkt: 215…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179451
CAS-Nummer: 101251-09-6